Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACVR2A Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12416R-FITC
BOSSBS-12416R-FITCEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-12416R-FITC
Anti-ACVR2A Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Members of the transforming growth factor b superfamily bind to a pair of transmembrane proteins, known as receptor types I and II, which contain serine/threonine kinases and associate to form a signaling complex (1). Activin has been shown to bind a heteromeric noncovalent complex, which consists of a type I receptor, ACTR-IA (also designated ACVRI and ALK-2) or ACTR-IB (also designated ALK-4 and SKR2), and a type II receptor, ACTR-IIA (also designated ACVR2A) or ACTR-IIB (also designated ACVR2B) (1-6). Both receptor types are highly expressed in brain (5). The activin receptor family members are thought to mediate distinct effects on gene expression, cell differentiation, and morpho- genesis in a dose dependent fashion (5,6).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ACVR2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité