Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAMBI Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12418R-A680
BOSSBS-12418R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-12418R-A680
Anti-BAMBI Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
BAMBI is a membrane spanning glycoprotein that acts as a negative regulator of TGF-beta Signalling during development. The BAMBI family of proteins are related to type I TGF-beta receptor family, however, BAMBI is a pseudoreceptor that lacks an intracellular serine/threonine kinase domain. BAMBI transcription regulation is under the influence of beta-catenin, BMP, smad3 and smad4. BAMBI expression can increase in colorectal and hepatocellular carcinomas relative to non-cancerous tissues. BAMBI is expressed at high levels during odontogenesis. BAMBI is coexpressed with Bmp-4 during early Xenopus embryogenesis and can be detected in poorly metastatic human melanoma cell lines.

Type: Primary
Antigen: BAMBI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/260
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité