Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAMBI Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12418R-FITC
BOSSBS-12418R-FITCEA 901 EUR InStock
BOSSBS-12418R-FITC
Anti-BAMBI Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
BAMBI is a membrane spanning glycoprotein that acts as a negative regulator of TGF-beta signaling during development. The BAMBI family of proteins are related to type I TGF-beta receptor family, however, BAMBI is a pseudoreceptor that lacks an intracellular serine/threonine kinase domain. BAMBI transcription regulation is under the influence of beta-catenin, BMP, smad3 and smad4. BAMBI expression can increase in colorectal and hepatocellular carcinomas relative to non-cancerous tissues. BAMBI is expressed at high levels during odontogenesis. BAMBI is coexpressed with Bmp-4 during early Xenopus embryogenesis and can be detected in poorly metastatic human melanoma cell lines.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BAMBI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité