Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-YWHAB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12420R-CY7
BOSSBS-12420R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12420R-CY7
Anti-YWHAB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
14-3-3 are activates tyrosine and tryptophan hydroxylases in the presence of Ca (2+)/calmodulin-dependent protein kinase II, and strongly activates protein kinase C. Is probably a multifunctional regulator of the cell signaling processes mediated by both kinases. Activates the ADP-ribosyltransferase (exoS) activity of bacterial origin. 14-3-3 proteins are localized in neurons, and are axonally transported to the nerve terminals. They may be also present, at lower levels, in various other eukaryotic tissues. It belongs to the 14-3-3 family.This antibody is reactive with 14-3-3 Alpha/Beta/Gamma/Delta/Epsilon.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: YWHAB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité