Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-YWHAG Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12421R
BOSSBS-12421REA 719 EUR InStock
BOSSBS-12421R
Anti-YWHAG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
14-3-3 proteins regulate many cellular processes relevant to cancer biology, notably apoptosis, mitogenic signaling and cell-cycle checkpoints. Seven isoforms comprise this family of signaling intermediates, denoted 14-3-3 b, g, e, z, h, q and s. 14-3-3 proteins form dimers that present two binding sites for ligand proteins, thereby bringing together two proteins that may not otherwise associate. These ligands largely share a 14-3-3 consensus binding motif and exhibit serine/threonine phosphorylation. 14-3-3 proteins function in broad regulation of these ligand proteins; by cytoplasmic sequestration, occupation of interaction domains and import/export sequences, prevention of degradation, activation/repression of enzymatic activity, and facilitation of protein modification. Loss of expression contributes to a vast array of pathogenic cellular activities.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: YWHAG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité