Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SFN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-12422R-CY3
BOSSBS-12422R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12422R-CY3
Anti-SFN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
14-3-3 proteins regulate many cellular processes relevant to cancer biology, notably apoptosis, mitogenic signaling and cell-cycle checkpoints. Seven isoforms, denoted 14-3-3 b, g, e, z, h, q and s, comprise this family of signaling intermediates. 14-3-3 s, also known as SFN, stratifin, HME1 or YWHAS, is a secreted adaptor protein that is involved in regulating both general and specific signaling pathways. Expressed predominately in stratified squamous keratinising epithelium, 14-3-3 s is able to bind and modify the activity of a large number of proteins, such as KRT17 (Keratin 17), through recognition of a phosphothreonine or phosphoserine motif. When bound to Keratin 17, for example, 14-3-3 s acts to stimulate the Akt/mTOR signaling pathway by upregulating protein synthesis and cell growth. 14-3-3 s also functions to positively mediate IGF-I-induced cell cycle progression and can bind to a variety of translation initiation factors, thus controlling mitotic translation. In response to tumor growth, 14-3-3 s positively regulates the tumor suppressor p53 and increases the rate of p53-regulated inhibition of G2/M cell cycle progression. Multiple isoforms of 14-3-3 s exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SFN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité