Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAPRIN2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12423R-HRP
BOSSBS-12423R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12423R-HRP
Anti-CAPRIN2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Caprin2 is 1127 amino acid highly conserved protein that is ubiquitously expressed with highest levels of expression in brain and spleen. Caprin2 stabilizes cytosolic β-catenin and enhances LEF-1 dependent reporter gene activity as well as the expression of Wnt target genes in mammalian cells. Caprin2 promotes LRP5/6 phosphorylation by GSK-3 and enhances the interaction between Axin and LRP5/6. It is suggested that Caprin2 functions as a proapoptotic inhibitor of the cell cycle. Nine isoforms of Caprin2 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CAPRIN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité