Anti-CK1g2/Casein Kinase 1 gamma 2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Bioss
BS-12425R-FITC
BOSSBS-12425R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12425R-FITC
Anti-CK1g2/Casein Kinase 1 gamma 2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Casein kinases are operationally defined by their preferential utilization of acidic proteins such as caseins as substrates. They can phosphorylate a large number of proteins. Participates in Wnt signaling.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CK1g2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité