Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DAAM2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12430R
BOSSBS-12430REA 719 EUR InStock
BOSSBS-12430R
Anti-DAAM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DAAM2 is a widely expressed 1,068 amino acid protein that contains one DAD domain, one FH1 domain, one FH2 domain and one GBD domain, through which it may play a role in Wnt/Frizzled-associated signaling events. The gene encoding DAAM2 maps to human chromosome 6, which contains 170 million base pairs and comprises nearly 6% of the human genome. Deletion of a portion of the q arm of chromosome 6 is associated with early onset intestinal cancer, suggesting the presence of a cancer susceptibility locus. Additionally, Porphyria cutanea tarda, Parkinson's disease, Stickler syndrome and a susceptibility to bipolar disorder are all associated with genes that map to chromosome 6.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: DAAM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité