Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DOCK4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12432R-A647
BOSSBS-12432R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12432R-A647
Anti-DOCK4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
DOCK 4 is a cytoplasmic peripheral membrane protein that belongs to the DOCK family of cytokinesis-regulating proteins. Expressed ubiquitously with highest expression in prostate, ovary and skeletal muscle, DOCK 4 functions as a guanine nucleotide exchange factor (GEF) that activates the small GTPase Rap 1 and, via this activation, plays a role in the regulation of adherens junctions between cells. Similar to other DOCK family members, DOCK 4 contains an N-terminal SH3 domain, a C-terminal proline-rich region and two internal DOCK homology regions designated DHR1 and DHR2. Defects in the gene encoding DOCK 4 result in the inactivation of Rap 1 and are, thus, implicated in the pathogenesis of various cancers such as ovarian, prostate, glioma and colorectal carcinomas. Four isoforms of DOCK 4 are expressed due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DOCK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité