Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FRAT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12434R-CY5
BOSSBS-12434R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12434R-CY5
Anti-FRAT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
FRAT1 and FRAT2 were originally characterized as proteins frequently rearranged in advanced T cell lymphoma, and they have since been identified as proto-oncogenes involved in tumorigenesis. These proteins share significant homology with the Xenopus glycogen synthase kinase-3 (xGSK-3) binding protein, which is designated GBP and is essential for the formation of the dorsal-ventral axis during embryonic development. Establishment of these embryonic axes is mediated by the Wnt intracellular signaling pathway. Wnt signaling is regulated in part by the activity of GSK-3, which phosphorylates and thereby facilitates the degradation of ?catenin. GBP binds to GSK-3 and inhibits this phosphorylation, resulting in the accumulation of ?catenin and the subsequent transcription of Wnt target genes. Like GBP, FRAT2 has been shown to bind xGSK-3, suggesting that FRAT1 and FRAT2 may be GSK-3 regulatory proteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FRAT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité