Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRRFIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12439R-CY5
BOSSBS-12439R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12439R-CY5
Anti-LRRFIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
LRRFIP1 is an 738 amino acid human protein whose rodent counterpart is known as Lrrfip1 (also designated FLAP in mouse). LRRFIP1 is also believed to control smooth muscle cell proliferation following arterial injury through PDGF-A repression. The N-terminus of LRRFIP1 shows high homology to the coiled-coil domain of FLAP, a protein which binds the leucine-rich repeat (LRR) of Flightless I, and the interaction of LRRFIP1 with the LRR of Flightless I has been confirmed. LRRFIP1 does not bind single-stranded DNA or RNA significantly and binds double-stranded DNA weakly. In contrast, LRRFIP1 binds double-stranded RNA with high affinity, and two molecules of LRRFIP1 bind the TaR stem. The RNA binding domain has been identified and encompasses a lysine-rich motif. Flightless I has a C-terminal TaR-like domain which binds Actin and therefore the association of LRRFIP1 with the LRR of Flightless I may provide a link between the Actin cytoskeleton and RNA in mammalian cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LRRFIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité