Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABCF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-12441R-A488
BOSSBS-12441R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12441R-A488
Anti-ABCF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
ATP-binding cassette (ABC) transporters are an evolutionarily conserved family of widely-expressed proteins that use ATP hydrolysis to catalyze the transport of various molecules across extracellular and intracellular membranes. As the largest family of transmembrane proteins, ABC genes comprise several subfamilies. Eukaryotic ABC transporters are largely responsible for trafficking hydrophobic compounds either within the cell, as part of a metabolic process, or outside the cell, for transport to other organs or for secretion from the body. ABCF2 in particular plays a putative role in tumor suppression at metastatic sites and in the endocrine pathway for breast cancer and may be a prognostic marker for clear cell ovarian adenocarcinoma.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ABCF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité