Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABLIM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12442R-A647
BOSSBS-12442R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12442R-A647
Anti-ABLIM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The ABLIM1 protein has an N-terminal domain that contains four double zinc finger motifs, which conform to the LIM motif consensus sequence. ABLIM1 binds to F-Actin through a dematin-like domain and is expressed in retina, brain and muscle tissue. There are four known isoforms of ABLIM1. The gene encoding ABLIM1 maps to a region of chromosome 10 associated with frequent loss of heterozygosity in human tumors, thus identifying ABLIM1 as a candidate tumor suppressor gene. ABLIM2 and ABLIM3 show highest expression in muscle and neuronal tissues, bind to F-Actin, and are localized on stress fibers. They also have been shown to enhance STARS (striated muscle activator of Rho signaling) dependent activation of serum-response factor (SRF), thereby modulating transcription.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ABLIM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité