Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Actin Regulatory Protein CAPG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12445R-A680
BOSSBS-12445R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-12445R-A680
Anti-Actin Regulatory Protein CAPG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Caldesmon, Filamin 1, Nebulin, Plastin, ADF, Gelsolin, CapG, Dematin and Cofilin are differentially expressed Actin-binding proteins. Both muscular (CDh) and non-muscular (CD1) forms of Caldesmon bind to Actin as well as to Calmodulin and Myosin. CDh is expressed predominantly on thin filaments in smooth muscle, whereas CD1 is widely expressed in non-muscle tissues and cells. CapG, also designated Actin-regulatory protein and macrophage-capping protein, is a macrophage-specific protein that reversibly blocks the barbed ends of Actin filaments, but does not sever preformed ones. The interactions of CapG with Actin may be important in the regulation of nuclear and cytoplasmic structures. CapG is a calcium-sensitive DNA-binding protein that plays a role in macrophage function. It is expressed in macrophages and macrophage-like cells and can localize both to the nucleus and the cytoplasm.

Type: Primary
Antigen: Actin Regulatory Protein CAPG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 251-348/348
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité