Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAPG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-12445R-CY3
BOSSBS-12445R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12445R-CY3
Anti-CAPG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Caldesmon, Filamin 1, Nebulin, Plastin, ADF, Gelsolin, CapG, Dematin and Cofilin are differentially expressed Actin-binding proteins. Both muscular (CDh) and non-muscular (CD1) forms of Caldesmon bind to Actin as well as to Calmodulin and Myosin. CDh is expressed predominantly on thin filaments in smooth muscle, whereas CD1 is widely expressed in non-muscle tissues and cells. CapG, also designated Actin-regulatory protein and macrophage-capping protein, is a macrophage-specific protein that reversibly blocks the barbed ends of Actin filaments, but does not sever preformed ones. The interactions of CapG with Actin may be important in the regulation of nuclear and cytoplasmic structures. CapG is a calcium-sensitive DNA-binding protein that plays a role in macrophage function. It is expressed in macrophages and macrophage-like cells and can localize both to the nucleus and the cytoplasm.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CAPG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité