Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADH5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12448R-A750
BOSSBS-12448R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12448R-A750
Anti-ADH5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The alcohol dehydrogenase family of proteins metabolize a wide variety of substrates, including retinol, hydroxysteroids, ethanol, aliphatic alcohols and lipid peroxidation products. ADH5 (alcohol dehydrogenase 5 (class III)), also known as FDH (formaldehyde dehydrogenase), ADHX, ADH-3 or GSNOR, is a 374 amino acid cytoplasmic protein that belongs to the class III subfamily of alcohol dehydrogenases. Expressed ubiquitously, ADH5 uses iron as a cofactor to catalytically oxidize both long-chain primary alcohols and S-hydroxymethyl-glutathione, a product formed spontaneously between formaldehyde and glutathione. ADH5 exists as a homodimer and, via its ability to oxidize S-hydroxymethyl-glutathione and, thus, eliminate formaldehyde, functions as an important component of cellular metabolism. Genetic variations in the gene encoding ADH5 may affect drug and alcohol dependence in humans.

Type: Primary
Antigen: ADH5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-374/374
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité