Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADH6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12449R-CY5
BOSSBS-12449R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12449R-CY5
Anti-ADH6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
ADH6 (alcohol dehydrogenase 6), also known as ADH-5, is a 368 amino acid member of the class V zinc-containing alcohol dehydrogenase family. This family of enzymes functions to metabolize a wide variety of substrates such as retinol, hydroxysteroids, ethanol, aliphatic alcohols and lipid peroxidation products. Localized to the cytoplasm and expressed in the stomach and liver, ADH6 catalyzes the reversible oxidation of alcohols to their corresponding aldehydes or ketones and is able to bind two zinc ions as cofactors. ADH6 contains a glucocorticoid response element upstream of its 5' UTR which is thought to be a steroid binding site, suggesting that expression of ADH6 may be under hormonal control. Multiple isoforms of ADH6 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ADH6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité