Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AGPAT5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12451R-A647
BOSSBS-12451R-A647EA 842 EUR InStock
BOSSBS-12451R-A647
Anti-AGPAT5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Phosphatidic acid and lysophosphatidic acid are phospholipids involved in lipid biosynthesis and signal transduction. LPAAT-epsilon (lysophosphatidic acid acyltransferase epsilon, also designated 1-AGP acyltransferase 5 (AGPAT5)) catalyzes the synthesis of phosphatidic acid from lysophosphatidic acid. LPAAT-epsilon is a membrane-bound protein belonging to the LPAAT family. Members of the LPAAT family have a well-known role in lipid biosynthesis and they may also play a role in tumor progression. LPAAT-epsilon is expressed in a tissue-specific manner in prostate and testis. LPAAT-epsilon is most closely related to AGPAT8, which is highly expressed in heart.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AGPAT5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité