Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AIPL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-12452R-A488
BOSSBS-12452R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12452R-A488
Anti-AIPL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The inherited blindness associated protein, aryl hydrocarbon receptor interacting protein-like 1 (AIPL1), interacts with the cell cycle regulator protein NUB1. AIPL1 is crucial for protein folding and stabilization, as well as for protein trafficking. It localizes to the nucleus or cytoplasm and is highly expressed in the pineal gland and the retina. In the retina, AIPL1 is expressed in both developing cone and rod photoreceptors, but it is restricted to rod photoreceptors in the adult human retina. Defects in the gene encoding for AIPL1 can cause Leber congenital amaurosis type IV, an early-onset, inherited autosomal recessive disorder that results in childhood blindness.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AIPL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité