L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-NAPA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-12465R-A555
BOSSBS-12465R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12465R-A555
Anti-NAPA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Syntaxins were originally thought to be docking proteins, but have more recently been categorized as anchoring proteins that anchor themselves to the cytoplasmic surfaces of cellular membranes. Syntaxins have been shown to bind to various proteins involved in exocytosis, including VAMPs (vesicle-associated membrane proteins), NSF (N-ethylmaleimide-sensitive factor), SNAP 25 (synaptosomal-associated protein of 25kDa), SNAPs (soluble NSF attachment proteins) and synaptotagmin. VAMPs (also designated synaptobrevins), including VAMP-1 and VAMP-2, and synaptotagmin, a protein that may function asMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité