Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Alpha SNAP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12465R-A750
BOSSBS-12465R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12465R-A750
Anti-Alpha SNAP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Syntaxins were originally thought to be docking proteins, but have more recently been categorized as anchoring proteins that anchor themselves to the cytoplasmic surfaces of cellular membranes. Syntaxins have been shown to bind to various proteins involved in exocytosis, including VAMPs (vesicle-associated membrane proteins), NSF (N-ethylmaleimide-sensitive factor), SNAP 25 (synaptosomal-associated protein of 25 kDa), SNAPs (soluble NSF attachment proteins) and synaptotagmin. VAMPs (also designated synaptobrevins), including VAMP-1 and VAMP-2, and synaptotagmin, a protein that may function as an inhibitor of exocytosis, are vesicular proteins.

Type: Primary
Antigen: Alpha SNAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-295/295
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité