Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANKK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12475R-CY7
BOSSBS-12475R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12475R-CY7
Anti-ANKK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The phosphorylation and dephosphorylation of proteins on serine and threonine residues is an essential means of regulating a broad range of cellular functions in eukaryotes, including cell division, homeostasis and apoptosis. A group of proteins that are intimately involved in this process are the serine/threonine (Ser/Thr) protein kinases. ANKK1 (ankyrin repeat and kinase domain containing 1), also known as PKK2 or SGK288, is a 765 amino acid protein that belongs to the Ser/Thr protein kinase family and contains 12 ANK repeats and one protein kinase domain. Highly expressed in brain tissue and present in lower amounts in placenta and spinal cord, ANKK1 functions to catalyze the ATP-dependent phosphorylation of target proteins and is thought to play a role in alcohol and nicotine dependence. The gene encoding ANKK1 maps to human chromosome 11, which houses over 1,400 genes and comprises nearly 4% of the human genome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ANKK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité