Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Annexin A13 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12478R-A680
BOSSBS-12478R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12478R-A680
Anti-Annexin A13 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The Annexins constitute a family of structurally-related, relatively abundant proteins that exhibit Ca²⁺ dependent binding to phospholipids. Annexins function in multiple aspects of cell biology including regulation of membrane trafficking, transmembrane channel activity, inhibition of phospholipase A2, inhibition of coagulation and mediation of cell-matrix interactions. Annexin A13 is considered the original progenitor of the 12 members of vertebrate Annexins. The expression of Annexin A13 is highly tissue-specific, being expressed only in intestinal and kidney epithelial cells. This expression is associated with a highly differentiated intracellular transport function. Two alternative splicing isoforms of Annexin A13 exist, both of which bind to rafts.

Type: Primary
Antigen: Annexin A13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 241-316/316
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité