Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TFAP2B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12480R
BOSSBS-12480REA 719 EUR InStock
BOSSBS-12480R
Anti-TFAP2B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The AP2 proteins are normally expressed in ectodermally derived vertebrate tissues where they are necessary for normal growth and development. The factors have also been implicated in the control of cell proliferation, viral transformation, and oncogenesis. AP2 seems to play in important role in human breast cancer. AP2 alpha is the only AP2 protein required for early morphogenesis of the lens vesicle. AP2 beta appears to be required for normal face and limb development and for proper terminal differentiation and function of renal tubular epithelia.

  • WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TFAP2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité