Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANAPC10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12483R-A647
BOSSBS-12483R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12483R-A647
Anti-ANAPC10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Composed of more than ten subunits, the anaphase-promoting complex (APC) acts in a cell-cycle dependent manner to promote the separation of sister chromatids during the transition between metaphase and anaphase in mitosis. APC, or cyclosome, accomplishes this progression through the ubiquitination of mitotic cyclins and other regulatory proteins that are targeted for destruction during cell division. APC is phosphorylated, and thus activated, by protein kinases Cdk1/cyclin B and polo-like kinase (Plk). APC is under tight control by a number of regulatory factors, including CDC20, CDH1 and MAD2. Specifically, CDC20 and CDH1 directly bind to and activate the cyclin-ubiquitination activity of APCs. In contrast, MAD2 inhibits APC by forming a ternary complex with CDC20 and APC, thus preventing APC activation. APC10 contains a Doc1 homology domain, which is a beta-sandwich structure common to many other putative E3 ubiquitin ligases. APC10 binds to core APC subunits throughout the cell cycle. Specifically, APC10 binds to the C-terminus of CDC27/APC3. During mitosis, APC10 is localized in centrosomes and mitotic spindles. APC10 also localizes to kinetochores from prophase to anaphase, and to the midbody in telophase and cytokinesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ANAPC10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité