Anti-OBP/Aphrodisin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-12488R-A680
BOSSBS-12488R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12488R-A680
Anti-OBP/Aphrodisin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This protein is found in nasal epithelium and it binds a wide variety of chemical odorants.
Type: Primary
Antigen: OBP/Aphrodisin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/172
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité