Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APLF Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12489R-HRP
BOSSBS-12489R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12489R-HRP
Anti-APLF Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
APLF is a 511 amino acid protein that contains one FHA doman and two C2H2type zinc fingers. Localized to both the nucleus and the cytoplasm, APLF interacts with XRCC1, XRCC4 and Ku-86 and, via these interactions, is involved in single-strand and double-strand DNA break repair. APLF is subject to post-translational phosphorylation in response to DNA breaks. The gene encoding APLF maps to human chromosome 2, which houses over 1,400 genes and comprises nearly 8% of the human genome. Harlequin icthyosis, a rare and morbid skin deformity, is associated with mutations in the ABCA12 gene, while the lipid metabolic disorder sitosterolemia is associated with defects in the ABCG5 and ABCG8 genes. Additionally, an extremely rare recessive genetic disorder, is caused by mutations in the ALMS1 gene, which maps to chromosome 2.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: APLF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité