Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APOBEC3C Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12495R-FITC
BOSSBS-12495R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12495R-FITC
Anti-APOBEC3C Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
APOBEC proteins inhibit retroviruses by deaminating cytosine residues of viral RNA and DNA. The seven APOBEC3 genes or pseudogenes are found in a cluster thought to result from gene duplication on chromosome 22. Like APOBEC3G, APOBEC3F deaminates deoxycytosine to deoxyuracil in the minus strand of HIV-1 DNA, resulting in G to A hypermutation in the plus strand of DNA. Thus, APOBEC3G and APOBEC3F provide a mechanism for innate immunity to retroviruses, and are also likely contribute to sequence variation observed in many viruses. Viral infectivity factor (Vif) imparts APOBEC3G and APOBEC3F resistance to HIV through impaired translation of their mRNA and accelerated posttranslational degradation of the APOBEC3 proteins by the 26S proteasome. Interestingly, HIV-1 Vif cannot form a complex with APOBEC3G or APOBEC3F of mouse origin as it does with the human protein, and thus mouse APOBEC3G and APOBEC3F function as a potent inhibitors of wildtype HIV-1 replication, where human APOBEC3G and APOBEC3F are only able to inhibit Vif-deficient HIV-1 replication. This implies that induction of APOBEC3G and APOBEC3F activity or a method of blocking their interaction with Vif may provide a method for therapeutic intervention.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: APOBEC3C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité