Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APOC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12497R-A350
BOSSBS-12497R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12497R-A350
Anti-APOC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Apolipoproteins are protein components of plasma lipoproteins (1). The apolipoprotein C gene family encodes four homologous proteins designated apoC-I to -IV, which specifically modulate the metabolism of triglyceride-rich lipoproteins (2). The human apoC-I gene maps to chromosome 19q13.2 and is expressed primarily in the liver where it is activated when monocytes differentiate into macrophages (3,4). The human apoC-II gene maps to chromosome 19q13.2 and encodes a 79 amino acid single chain protein that is a necessary cofactor for the activation of lipoprotein lipase, the enzyme that hydrolyzes triglycerides in plasma and transfers the fatty acids to tissues (5–7). The human apoC-III gene maps to chromosome 11q23 and encodes a protein that may delay catabolism of triglyceride-rich particles by inhibiting lipoprotein lipase and hepatic lipase (8). The human apoC-IV gene maps to chromosome 19q13.2 and encodes a 127 amino acid protein that is primarily expressed in the liver (9,10).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Apolipoprotein CII/APOC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité