Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APOC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12497R-A750
BOSSBS-12497R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12497R-A750
Anti-APOC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Apolipoproteins are protein components of plasma lipoproteins. The apolipoprotein C gene family encodes four homologous proteins designated apoC-I to -IV, which specifically modulate the metabolism of triglyceride-rich lipoproteins. The human apoC-I gene maps to chromosome 19q13.2 and is expressed primarily in the liver where it is activated when monocytes differentiate into macrophages. The human apoC-II gene maps to chromosome 19q13.2 and encodes a 79 amino acid single chain protein that is a necessary cofactor for the activation of lipoprotein lipase, the enzyme that hydrolyses triglycerides in plasma and transfers the fatty acids to tissues. The human apoC-III gene maps to chromosome 11q23 and encodes a protein that may delay catabolism of triglyceride-rich particles by inhibiting lipoprotein lipase and hepatic lipase. The human apoC-IV gene maps to chromosome 19q13.2 and encodes a 127 amino acid protein that is primarily expressed in the liver.

Type: Primary
Antigen: APOC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 31-101/101
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité