Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APOL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-12498R-CY3
BOSSBS-12498R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12498R-CY3
Anti-APOL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Apolipoproteins are protein components of plasma lipoproteins (1). The apolipoprotein L gene family encodes six highly homologous proteins designated apoL-I to -VI, which are associated with large high density type lipoproteins (HDL) (2,3). The human apoL family maps to chromosome 22q12.1-13.1 within a 127,000-bp region (4). ApoL has been characterized as a pancreas specific, 383-amino acid protein that contains a 12-amino acid secretory signal peptide (4). The apoL genes have TATA-less promoters and contain putative sterol regulatory elements, suggesting that transcription of these genes may be coordinated with that of the low density lipoprotein receptor and genes in pathways involving the synthesis of triglycerides and cholesterol (3). ApoL homologs can undergo 10 fold changes in expression during atherosclerotic changes in vascular endothelial cells, which includes the inflammatory reaction of atherosclerotic lesions (5).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: APOL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité