Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APOL5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-12500R-A488
BOSSBS-12500R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12500R-A488
Anti-APOL5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The apolipoprotein L gene family maps to a region on chromosome 22 and encodes six highly homologous proteins designated apoL-I, apoL-II, apoL-III, apoL-IV, apoL-V and apoL-VI, all of which function as components of plasma lipoproteins. ApoL-V (apolipoprotein L-V), also known as APOL5, is a 433 amino acid protein that localizes to the cytoplasm and belongs to the apolipoprotein L family. Expressed in a variety of tissues including testis, stomach, uterus and skeletal muscle, apoL-V is thought to affect the movement of lipids in the cytoplasm and may allow the binding of lipids to organelles. Like other members of the apolipoprotein L family, apoL-V is thought to be involved in the development of schizophrenia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: APOL5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité