Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APOM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12501R-A350
BOSSBS-12501R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12501R-A350
Anti-APOM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Apolipoproteins are protein components of plasma lipoproteins. ApoM (Apolipoprotein M), also known as protein G3a, is a member of the Lipocalin family of proteins. ApoM is exclusively expressed in kidney tubular epithelial cells and liver hepatocytes. Mature ApoM retains its signal peptide, which acts as a hydrophobic anchor, and contains a structurally conserved eight stranded antiparallel ∫ barrel which binds retinol and retinoic acid. ApoM may play a key role in reverse cholesterol transport. It mainly associates with high density lipoprotein (HDL) and to a lesser extent with triglyceride-rich lipoprotein (TGRLP) and low-density lipoprotein (LDL). ApoM is important for the pre∫-HDL formation. Pre∫-HDL is an important acceptor of peripheral cellular cholesterol. The concentration of ApoM in plasma strongly correlates with total cholesterol. Low concentrations of ApoM in plasma is associated with diabetes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: APOM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité