Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARFRP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-12514R-A488
BOSSBS-12514R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12514R-A488
Anti-ARFRP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The ADP-ribosylation factor (ARF) protein family are structurally and functionally conserved members of the Ras superfamily of regulatory GTP-binding proteins. ARFs influence vesicle trafficking and signal transduction in eukaryotic cells and they play a central role in the maintenance of organelle integrity, assembly of coat proteins and activation of phospholipase D (PC-PLD). ARFRP1 (ADP-ribosylation factor related protein 1), also known as ARP or ARL18, is a 201 amino acid membrane-associated GTPase that localizes to the plasma membrane and the Golgi apparatus and is related to the ARF family of regulatory proteins. Expressed in a variety of tissues, ARFRP1 interacts with SYS1 and is thought to be involved in plasma membrane-related signaling events. ARFRP1 exists as multiple alternatively spliced isoforms and is encoded by a gene which maps to a gene cluster on chromosome 20 that is commonly overexpressed in tumors, suggesting a role for ARFRP1 in carcinogenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARFRP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité