Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASL/Argininosuccinate Lyase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12515R-A680
BOSSBS-12515R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12515R-A680
Anti-ASL/Argininosuccinate Lyase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
ASL is a member of the lyase 1 family of proteins and is predominantly expressed in the liver. Localizing to the cytoplasm and existing as a homotetramer, ASL catalyses the hydrolytic cleavage of argininosuccinic acid (ASA) to fumarate and arginine, an essential step of the urea cycle which is crucial for the detoxification of ammonia. This reaction is also involved in the biosynthesis of arginine. In addition, ASL shares high sequence homology with the avian and reptilian eye lens protein, d-crystallin. Mutations in the gene encoding ASL leads to an accumulation of ASA in body fluids and results in Arginosuc-cinic aciduria (ASAuria), an autosomal recessive disorder that is characterised by hyperammonemia, liver enlargement, convulsions, physical and mental retardation, episodic unconsciousness and dry and brittle hair showing trich-orrhexis nodosa (weak points or nodes in the hair shaft).

Type: Primary
Antigen: ASL/Argininosuccinate Lyase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 301-400/464
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité