Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARL1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12522R-HRP
BOSSBS-12522R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12522R-HRP
Anti-ARL1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The ADP-ribosylation factor (ARF) protein family are structurally and functionally conserved members of the Ras superfamily of regulatory GTP-binding proteins (1–3). ARFs influence vesicle trafficking and signal transduction in eukaryotic cells (1–3). ARF-dependent regulatory mechanisms include the coordination of spectrin interactions with golgi membranes and the association of actin to the golgi via rho family-dependent G-protein localization (Rac, CDC42) and WASP/Arp2/3 complexes (3–7). Additionally, ARFs play a central role in maintenance of organelle integrity, assembly of coat proteins, and activation of phospholipase D (5–7). The ARF proteins are categorized as class I (ARF1, ARF2,and ARF3), class II (ARF4 and ARF5) and class III (ARF6); members of each class share a common gene organization (8,9). The human ARF6 gene maps to chromosome 7q22.1, contains five exons and four introns, and encodes a 175 amino acid protein (8,9).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ARL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité