Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARL4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12523R-CY5
BOSSBS-12523R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12523R-CY5
Anti-ARL4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
ADP-ribosylation factors (ARFs) are highly conserved guanine nucleotide-binding proteins that enhance the ADP-ribosyltransferase activity of cholera toxin. ARF抯 are important in eukaryotic vesicular trafficking pathways and activating phospholipase D. ARL4 (ADP-ribosylation factor-like protein 4A) is a member of the ARF-like protein (ARL) subfamily of small GTPases. It contains a C terminal nuclear localization signal (NLS) region that interacts with Importin-? ARL4 localizes to the nucleus and is found in a variety of tissues, but is predominantly expressed in spermatogonia and Sertoli cells. It is most closely related to ARL6 and ARL7. Unlike ARFs, ARL4 does not activate the cholera toxin ADP-ribosyltranferase. ARL4 may play a role in neurogenesis during embryonic development and somitogenesis in the early stages of adult spermatogenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARL4A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité