Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACTR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-12524R-CY3
BOSSBS-12524R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12524R-CY3
Anti-ACTR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Actin polymerization is required for a variety of cell functions, including chemotaxis, cell migration, cell adhesion, and platelet activation. Cells trigger actin polymerization through either the de novo nucleation of filaments from monomeric actin, the severing of existing filaments to create uncapped barbed ends, or the uncapping of existing barbed ends. The nucleation of actin is a rate-limiting and unfavorable reaction in actin polymerization and therefore requires the involvement of the Arp2/3 complex, which helps create new filaments and promotes the end-to-side cross-linking of actin filaments into the branching meshwork. The Arp2/3 complex consists of the actin-related proteins Arp2 and Arp3, and various other accessory proteins. The Arp2/3 complex promotes actin nucleation by binding the pointed end of actin filaments, or by associating with the side of an existing filament, and nucleates growth in the barbed direction. In addition, the Arp2/3 complex also mediates actin cytoskeletal outgrowths that are regulated by the Rho family of small GTPases. In response to GTP-binding Cdc42, the Arp2/3 complex binds the Cdc42 substrates, namely the WASP proteins, and initiates the formation of lamellipodia and filopodia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ACTR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité