Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARPC1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12526R-A750
BOSSBS-12526R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12526R-A750
Anti-ARPC1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene encodes one of seven subunits of the human Arp2/3 protein complex. This subunit is a member of the SOP2 family of proteins and is most similar to the protein encoded by gene ARPC1B. The similarity between these two proteins suggests that they both may function as p41 subunit of the human Arp2/3 complex that has been implicated in the control of actin polymerization in cells. It is possible that the p41 subunit is involved in assembling and maintaining the structure of the Arp2/3 complex. Multiple versions of the p41 subunit may adapt the functions of the complex to different cell types or developmental stages. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: ARPC1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/370
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité