Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACTRT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-12529R-A488
BOSSBS-12529R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12529R-A488
Anti-ACTRT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Actin-related proteins are classified into Arp subclasses according to their amino acid sequence similarity to Actin. Both Arps and Actin proteins have an ATPase domain, which catalyzes the decomposition of adenosine triphosphate (ATP) into adenosine diphosphate (ADP) and a free phosphate ion to release energy. ArpM1 (actin-related protein M1) is a 372 amino acid ubiquitously expressed protein that localizes to both the cytoplasm and the cytoskeleton and belongs to the Arp family of Actin-like proteins. The gene encoding ArpM1 maps to human chromosome 3, which houses over 1,100 genes, including a chemokine receptor (CKR) gene cluster and a variety of human cancer-related gene loci.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ACTRT3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité