Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-API5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1252R
BOSSBS-1252REA 719 EUR InStock
BOSSBS-1252R
Anti-API5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Antiapoptotic factor that may have a role in protein assembly. Negatively regulates ACIN1. By binding to ACIN1, it suppresses ACIN1 cleavage from CASP3 and ACIN1-mediated DNA fragmentation. Also known to efficiently suppress E2F1-induced apoptosis. Its depletion enhances the cytotoxic action of the chemotherapeutic drugs.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: API5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité