Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TSPAN32 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12531R-HRP
BOSSBS-12531R-HRPEA 876 EUR InStock
BOSSBS-12531R-HRP
Anti-TSPAN32 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Phemx is a member of the tetraspanin (TM4SF) family of proteins that may be involved in transmembrane signal transduction, regulation of cell proliferation, differentiation and motility. Phemx is a multi-pass membrane protein containing intracellular N- and C-terminal domains, four transmembrane domains and two extracellular loops. It is ubiquitously expressed from early embryogenesis through adulthood. Phemx exhibits predominant expression in hematopoietic tissues suggesting a role in hematopoietic-cell function. In association with the Integrin αIIb/Integrin β3 complex, Phemx functions to stabilize arterial thrombi in platelets and regulate “outside-in” signaling. This interaction may be important in the process of wound healing. The gene encoding Phemx is located in an important tumor-suppressor gene region that has been associated with Beckwith-Wiedemann syndrome as well as a variety of cancers.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: TSPAN32
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité