Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DCLRE1C Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12533R
BOSSBS-12533REA 719 EUR InStock
BOSSBS-12533R
Anti-DCLRE1C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Required for V(D)J recombination, the process by which exons encoding the antigen-binding domains of immunoglobulins and T-cell receptor proteins are assembled from individual V, (D), and J gene segments. V(D)J recombination is initiated by the lymphoid specific RAG endonuclease complex, which generates site specific DNA double strand breaks (DSBs). These DSBs present two types of DNA end structures: hairpin sealed coding ends and phosphorylated blunt signal ends. These ends are independently repaired by the non homologous end joining (NHEJ) pathway to form coding and signal joints respectively. This protein exhibits single-strand specific 5'-3' exonuclease activity in isolation and acquires endonucleolytic activity on 5' and 3' hairpins and overhangs when in a complex with PRKDC. The latter activity is required specifically for the resolution of closed hairpins prior to the formation of the coding joint. May also be required for the repair of complex DSBs induced by ionizing radiation, which require substantial end-processing prior to religation by NHEJ.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: DCLRE1C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité