Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATXN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12534R-CY5
BOSSBS-12534R-CY5EA 885 EUR InStock
BOSSBS-12534R-CY5
Anti-ATXN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Ataxin-1, also designated spinocerebellar ataxia type 1 protein (Sca-1), is differentially expressed and localizes to both the cytoplasm and the nucleus. Mutations in Ataxin-1 are associated with the onset of the autosomal dominant neurodegenerative disorder spinocerebellar ataxia type 1 (SCA-1), which is characterized by progressive neuronal loss in the cerebellum, muscle wasting and ataxia. In Purkinje cells, where SCA-1 is predominantly observed, Ataxin-1 has been shown to directly associate with the Purkinje-enriched leucine-rich acidic nuclear protein (LANP) and the nuclear matrix-associated protein promyelocytic leukemia protein PML. In SCA-1, Ataxin-1 is mutated to encode a polyglutamine protein that forms nuclear aggregates, which interact significantly more strongly with LANP and contribute to the pathogenesis of SCA-1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ATXN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité