Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATF2 Thr55 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12539R-A750
BOSSBS-12539R-A750EA 917 EUR InStock
BOSSBS-12539R-A750
Anti-ATF2 Thr55 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
ATF2 is a member of the ATF/CREB family of basic region leucine zipper DNA binding proteins that regulates transcription by binding to a consensus cAMP response element (CRE) in the promoter of various viral and cellular genes. Many of these genes are important in cell growth and differentiation, and in stress and immune responses. ATF2 is a nuclear protein that binds DNA as a dimer and can form dimers with members of the ATF/CREB and Jun/Fos families. It is a stronger activator as a heterodimer with cJun than as a homodimer. Several isoforms of ATF2 arise by differential splicing. The stable native full length ATF2 is transcriptionally inactive as a result of an inhibitory direct intramolecular interaction of its carboxy terminal DNA binding domain with the amino terminal transactivation domain. Following dimerization ATF2 becomes a short lived protein that undergoes ubiquitination and proteolysis, seemingly in a protein phosphatase-dependent mechanism. Stimulation of the transcriptional activity of ATF2 occurs following cellular stress induced by several genotoxic agents, inflammatory cytokines, and UV irradiation. This activation requires phosphorylation of two threonine residues in ATF2 by both JNK/SAP kinase and p38 MAP kinase. ATF2 is abundantly expressed in brain.

Type: Primary
Antigen: ATF2 Thr55
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité