Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AQP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-1253R-A488
BOSSBS-1253R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1253R-A488
Anti-AQP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Water channel required to promote glycerol permeability and water transport across cell membranes. Acts as a glycerol transporter in skin and plays an important role in regulating SC (stratum corneum) and epidermal glycerol content. Involved in skin hydration, wound healing, and tumorigenesis. Provides kidney medullary collecting duct with high permeability to water, thereby permitting water to move in the direction of an osmotic gradient. Slightly permeable to urea and may function as a water and urea exit mechanism in antidiuresis in collecting duct cells. It may play an important role in gastrointestinal tract water transport and in glycerol metabolism.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AQP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité