Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATF6B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12543R-A647
BOSSBS-12543R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12543R-A647
Anti-ATF6B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
ATF-6 is a member of the basic-leucine zipper family of transcription factors. Endoplasmic reticulum stress causes cleavage of transmembrane ATF-6 and transclocation of active ATF-6 to the nucleus. Soluble ATF-6 can exist as either an ATF-6beta homodimer or an ATF-6Alpha/beta heterodimer. Binding of the ATF-6beta homodimer or ATF-6Alpha/beta heterodimer to the nuclear transcription factor Y C (NF-YC) induces ER chaperone transcription.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ATF6B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité