Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATM Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12545R-FITC
BOSSBS-12545R-FITCEA 921 EUR InStock
BOSSBS-12545R-FITC
Anti-ATM Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
ATM is a 370 kDa nuclear phosphoprotein involved in the autosomal recessive disease Ataxia Telangiectasia (AT). ATM belongs to a novel family of proteins associated with cell cycle regulation, apoptosis, and response to DNA damage repair (DNA damage caused by such things as ionizing irradiation activates ATM kinase). The C terminal region has extensive homology to the catalytic domains of Phosphatidylinositol 3 kinases (PI3 kinases).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ATM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité