Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATP6V1B2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12549R
BOSSBS-12549REA 719 EUR InStock
BOSSBS-12549R
Anti-ATP6V1B2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Vacuolar-type H+-ATPase (V-ATPase) is a multisubunit enzyme responsible for acidification of eukaryotic intracellular organelles. V-ATPases pump protons against an electrochemical gradient, while F-ATPases reverse the process, thereby synthesizing ATP. A peripheral V1 domain, which is responsible for ATP hydrolysis, and a integral V0 domain, which is responsible for proton translocation, compose V-ATPase. Nine subunits (A–H) make up the V1 domain and five subunits (a, d, c, c' and c") make up the V0 domain. Like F-ATPase, V-ATPase most likely operates through a rotary mechanism. The V-ATPase V1 B subunit exists as two isoforms. In the inner ear, the V-ATPase B1 isoform functions in proton secretion and is required to maintain proper endolymph pH and normal auditory function. The gene encoding the human V-ATPase B1 isoform maps to chromosome 2cen-q13. Mutations in this gene cause distal renal tubular acidosis associated with sensorineural deafness. The V-ATPase B2 isoform is expressed in kidney and is the only B isoform expressed in osteoclasts. The gene encoding the human V-ATPase B2 isoform maps to chromosome 8p22-p21.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ATP6V1B2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité